Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl indole-6-carboxylate |
| Smeltepunkt | 76°C to 83°C |
| Farve | Brown to White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 175.19 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl indole-6-carboxylate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.