Få mere at vide
Methyl indole-5-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11322947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322947 1 g 1g
11332947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1011-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reaktant til biosyntese af inhibitorer af proteinkinaser, reaktant i metalfri Friedel-Crafts alkylering, reaktant til fremstilling af diphenylsulfonium ylider fra Martin´s sulfuran, reaktant i krydsdehydrogenative koblingsreaktioner, reaktant i syntese af indirubin aminodolylacetat derivater, reaktant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Reaktant til biosyntese af inhibitorer af proteinkinaser
, reaktant i metalfri Friedel-Crafts alkylering, reaktant til fremstilling af diphenylsulfonium ylider fra Martins sulfuran, reaktant i krydsdehydrogenative ′koblingsreaktioner, reaktant i syntese af indirubin reaktant derivater i præparater af indirubin acetater i dolyl derivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-65-0
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00153023
InChI nøgle DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
IUPAC navn methyl-1H-indol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-5-carboxylate
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Mængde 1 g
Beilstein 474256
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 175.19
Procent renhed ≥98%