Få mere at vide
Methylindol-4-carboxylat, 99%
Artikelnummer. 11322867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322867 250 mg 250mg
11302867 1 g 1g
11312867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16021.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39830-66-5
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00191222
InChI nøgle WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
PubChem CID 2733668
IUPAC navn methyl-1H-indol-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-4-carboxylate
Smeltepunkt 68 °C til 71 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 141826
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%