Få mere at vide
Methylindol-4-carboxylat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl indole-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 68 °C til 71 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 141826 |
| Formel vægt | 175.19 |
| Procent renhed | 99% |