Få mere at vide
Methyl indole-4-carboxylate, 99%
Artikelnummer. 11302867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302867 1 g 1g
11322867 250 mg 250mg
11312867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16021.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39830-66-5
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00191222
InChI nøgle WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
PubChem CID 2733668
IUPAC navn methyl-1H-indol-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-4-carboxylate
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Mængde 1 g
Beilstein 141826
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%