Få mere at vide
Methylindol-4-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377381 5 g Glass bottle 5g
10133921 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39830-66-5
MDL nummer MFCD00191222
InChI nøgle WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
PubChem CID 2733668
IUPAC navn methyl 1H-indole-4-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-4-carboxylate
Smeltepunkt 67.0°C to 71.0°C
Farve Green to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H9NO2
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 175.187
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl indole-4-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.