Få mere at vide
Methylindol-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30479371
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30479371 5 g
1 options
Artikelnummer. 30479371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3135205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Molekylær formel C10H9NO2
Mængde 5 g
Synonym Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
SMIL O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
IUPAC navn methyl 1H-indol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.06