Få mere at vide
Methylindol-3-carboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl indole-3-carboxylate |
| CAS | 942-24-5 |
| Molekylær formel | C10H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
| IUPAC navn | methyl 1H-indol-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.06 |