Få mere at vide
Methylindol-3-carboxylat, 99%
Artikelnummer. 11393556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393556 25 g 25g
11303566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14516.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 942-24-5 | C10H9NO2 | 175,187 g/mol
Reaktant brugt til fremstilling af nitrogenoxidsyntese (nNOS) hæmmere, proteinkinase c alpha (PKC)α ) hæmmere, hæmmere af det C-terminale domæne af RNA polymerase II som antitumormidler, kinase insert domæne receptor (KDR) hæmmere, organokatalysatorer til anti-Mannich reaktionen, meget sene antigen-4 (VLA-4) antagonister, hæmmere af human 5-lipoxygenase og selipoxygenase receptorer. hyaluronidasehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant brugt til fremstilling af nitrogenoxidsyntese (nNOS) hæmmere, proteinkinase c alpha (PKC)α ) hæmmere, hæmmere af det C-terminale domæne af RNA polymerase II som antitumormidler, kinase insert domæne receptor (KDR) hæmmere, organokatalysatorer til anti-Mannich reaktionen, meget sene antigen-4 (VLA-4) antagonister, hæmmere af human 5-lipoxygenase og selipoxygenase receptorer. hyaluronidasehæmmere.
Opløselighed
Lidt opløselig methanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 942-24-5
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00189407
InChI nøgle QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
IUPAC navn methyl-1H-indol-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl indole-3-carboxylate
Smeltepunkt 149 °C til 152 °C
Mængde 25 g
Beilstein 142023
Opløselighedsinformation Let opløselig methanol og dimethylsulfoxid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%