Få mere at vide
Methylimidazol-4-carboxylat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl imidazole-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 154 °C til 156 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 126.11 |
| Procent renhed | 98% |