Få mere at vide
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407507 1 g 1g
15498995 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35310.03
CAS: 86718-01-6 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86718-01-6
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.18
MDL nummer MFCD09910350
InChI nøgle KYHRVKMXYXBEQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methylimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, methyl h-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, methyl ester, pubchem21685, methylimidazoapyridinecarboxylate, methyl imidazo-1,2-a pyridine-7-carboxylate, 7-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 15096964
IUPAC navn methylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=NC=CN2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Smeltepunkt 133 °C til 135 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 176.18
Procent renhed 95%