Få mere at vide
Methyl hydrogen succinate, 95%
Artikelnummer. 15456118
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456118 25 g 25g
15466118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59722.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Det kunne reagere med 1,2,3-trimethoxy-benzen og opnå 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-smørsyremethylesteren. Denne reaktion kræver reagenset af PPA. Butandisyre 1-methylester er et mellemprodukt i syntesen af agonist til både GHB og GABAB neurale receptorer, der udviser neurotransmitterlignende effekter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kunne reagere med 1,2,3-trimethoxy-benzen og opnå 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-smørsyre-methylesteren. Denne reaktion kræver reagenset af PPA. Butandisyre 1-methylester er et mellemprodukt i syntesen af agonist til både GHB og GABAB neurale receptorer, der udviser neurotransmitterlignende effekter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3878-55-5
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00002788
InChI nøgle JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC navn 4-methoxy-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen succinate
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Kogepunkt 151°C (20 mmHg)
Lineær formel CH3OCOCH2CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 1722669
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 132.11
Procent renhed 95%