Få mere at vide
Methylhydrogensuberat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl hydrogen suberate |
| Smeltepunkt | 17 °C til 19 °C |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 185 °C til 186 °C (18 mmHg) |
| Lineær formel | CH3O2C(CH2)6CO2H |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 188.22 |
| Procent renhed | 98% |