Få mere at vide
Methylhydrogensuberat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413907 1 g 1g
15423907 5 g 5g
15433907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30325.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3946-32-5 | C9H15O4 | 187.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3946-32-5
Molekylær formel C9H15O4
Molekylvægt (g/mol) 187.22
MDL nummer MFCD00004427
InChI nøgle KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-M
Synonym suberic acid monomethyl ester, monomethyl suberate, methyl hydrogen suberate, subericacidmonomethylester, octanedioic acid monomethyl ester, mono-methyl suberate, acmc-1ckw1, ksc492m6f, 7-methoxycarbonylheptanoic acid, octanedioic acid 1-methyl ester
PubChem CID 554191
IUPAC navn 8-methoxy-8-oxooktansyre
SMIL COC(=O)CCCCCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen suberate
Smeltepunkt 17°C to 19°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 185°C to 186°C (18 mmHg)
Lineær formel CH3O2C(CH2)6CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 188.22
Procent renhed 98%