Få mere at vide
Methyl hydrogen phthalate, 97%
Artikelnummer. 11492497
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492497 10 g 10g
11402507 50 g 50g
11412507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14780.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Methylhydrogenphthalat bruges som en phthalatestermetabolit, der er knyttet til tidlig pubertet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylhydrogenphthalat bruges som en phthalatestermetabolit, forbundet med
tidlig pubertet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4376-18-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00002466
InChI nøgle FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
IUPAC navn 2-methoxycarbonylbenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen phthalate
Smeltepunkt 81°C to 84°C
Mængde 10 g
Beilstein 2048766
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hydrogen phthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate