missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Hydrazine-d3 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Hydrazine-d3 Sulfate |
| CAS | 70609-01-7 |
| Molekylær formel | CH5D3N2O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | MHS-d3, (Methyl-d3)hydrazine Monosulfate, (Methyl-d3)hydrazinium Sulfate, NSC 3802-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3; |
| SMIL | NNC([2H])([2H])[2H].O=S(O)(O)=O |
| IUPAC navn | (methyl-d3)hydrazine sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?