Få mere at vide
Methylhexanoat, TRC
Artikelnummer. 30135748
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135748 500 g
30007532 250 g
30005279 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312065500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-70-7
Molekylær formel C7 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Synonym Hexanoic Acid Methyl Ester, Hexanoic acid, methyl ester, Agnique 610G, Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Methyl capronate, Methyl hexanoate, Methyl hexoate, Methyl n-hexanoate, NSC 5023, Pastell M 6
IUPAC navn Methylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic Acid Methyl Ester
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 130.0994