Få mere at vide
Methylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 13428648
Brand: Thermo Scientific Acros 449240500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-70-7
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009510
InChI nøgle NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC navn methylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hexanoate
Smeltepunkt -71.0°C
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 151.0°C
Flammepunkt 42°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4COOCH3
Brydningsindeks 1.4047 to 1.4067
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 0.884
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet <30 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hexanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.