Få mere at vide
Methylhexanoat, 99%
Artikelnummer. 13428648 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13428648 50 g 50g
13438648 250 g 250g
13418648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13428648 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449240500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-70-7
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009510
InChI nøgle NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC navn methylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hexanoate
Smeltepunkt -71.0°C
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 151.0°C
Flammepunkt 42°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4COOCH3
Brydningsindeks 1.4047 to 1.4067
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 0.884
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet <30 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hexanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.