Få mere at vide
Methylhexanoat, 99%
Artikelnummer. 11499642
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499642 50 g 50g
11409652 250 g 250g
11489642 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499642 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10757.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-70-7
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009510
InChI nøgle NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC navn methylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hexanoate
Smeltepunkt -71°C
Tæthed 0.885
Kogepunkt 150°C to 151°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.405
Mængde 50 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744683
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%