Få mere at vide
Methylhexanoat, 99%, analytisk standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15540544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15540544 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15540544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    820.91 DKK / 5g
    Spare 29.09 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hexanoate
Navn note 98%
Surhed 1mg KOH/g max.
CAS 106-70-7
Smeltepunkt -71.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 151.0°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H14O2
Lineær formel CH3(CH2)4COOCH3
Brydningsindeks 1.4047 to 1.4067
MDL nummer MFCD00009510
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.884
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methylhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 130.19
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viskositet <30 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hexanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.