Få mere at vide
Methyl Heptanoate(Heptanoic Acid Methyl Ester), TRC
Artikelnummer. 30403789
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30403789 10 g
1 options
Artikelnummer. 30403789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH99846510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylheptanoate
CAS 106-73-0
Molekylær formel C8 H16 O2
Mængde 10 g
Synonym Enanthic methyl ester, Methyl enanthate, Methyl heptanoate, Methyl heptoate, Methyl n-heptanoate, Methyl n-heptylate, Methyl oenanthylate, Radia 30159
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Formel vægt 144.115