missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Heptadecanoate, TRC

Artikelnummer. 30471576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471576 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3118852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptadecanoic acid-methyl ester
CAS 1731-92-6
Molekylær formel C18 H36 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Heptadecanoic acid-methyl ester, Heptadecanoic Acid Methyl Ester, Heptadecanoic acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), A 27667, Margaric acid methyl ester, Methyl heptadecanoate, Methyl margarate, NSC 97364
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl heptadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Formel vægt 284.2715
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.