Få mere at vide
Methylheptadecanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7227405 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17730649
Brand: Thermo Scientific Acros 469300010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Alpha vektor METHYLHEPTADECANOATE
Kemisk navn eller materiale Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Smeltepunkt 29°C to 30°C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Kogepunkt 152°C to 153°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18 H36 O2
MDL nummer 00009001
Mængde 1 g
Synonym Methyl margarate
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Fysisk form Liquid or Powder