Få mere at vide
Methylheptadecanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17740649 5 g
17730649 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17740649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469300050
Tekniske data
Alpha vektor METHYLHEPTADECANOATE
Kemisk navn eller materiale Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Smeltepunkt 29°C to 30°C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Kogepunkt 152°C to 153°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18 H36 O2
MDL nummer 00009001
Mængde 5 g
Synonym Methyl margarate
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Fysisk form Liquid or Powder