Få mere at vide
Methylheptadecanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730649 1 g
17740649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469300010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Alpha vektor METHYLHEPTADECANOAT
Kemisk navn eller materiale Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Smeltepunkt 29 °C til 30 °C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18 H36 O2
MDL nummer 00009001
Mængde 1 g
Synonym Methyl margarate
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Fysisk form Flydende eller pulver