Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgrøn, zinkkloridsalt, ren, certificeret
Artikelnummer. 11996921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11996921 100 g Glasflaske 100g
10045750 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996921 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7114-03-6
Molekylær formel C27H35BrClN3·xZnCl2
Molekylvægt (g/mol) 653.23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green, zinc chloride salt
Smeltepunkt 233,0 °C
Farve Brun-rød eller grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Merck Index 14,6082
Synonym methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C)
InChI nøgle IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
IUPAC navn methylsulfonylmethansulfonat
PubChem CID 81560
Formel vægt 653.23
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride salt