Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgrøn, zinkkloridsalt, ren, certificeret
Artikelnummer. 10045750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10045750 25 g Glasflaske 25g
11996921 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045750 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414380250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7114-03-6
Molekylær formel C27H35BrClN3·xZnCl2
Molekylvægt (g/mol) 653.23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green, zinc chloride salt
Smeltepunkt 233,0 °C
Farve Brun-rød eller grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Merck Index 14,6082
Synonym C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C)
InChI nøgle ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMIL CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zink;[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]phenyl]ethyl-dimethylazanium;bromid;trichlorid
PubChem CID 131675247
Formel vægt 653.23
Grad Ren
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime