Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgrøn, zinkchlorid
Artikelnummer. 15494099
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494099 25 g 25g
15404109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494099 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61509.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    948.60 DKK
    765.65 DKK / 25g
    Spare 182.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7114-03-6 | C27H35Cl4N3Zn | 608,78 g/mol
Methyl Green er en DNA-farve, der bruges som sporingsfarve i syrebuffere til elektroforese. Det hjælper med at differentiere bakterier og er også en vævsfarve for nukleoler og mitokondrier i væv. Det bruges ofte sammen med Bismarck Brown.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl Green er en DNA-farve, der bruges som sporingsfarve i syrebuffere til elektroforese. Det hjælper med at differentiere bakterier og er også en vævsfarve for nukleoler og mitokondrier i væv. Det bruges ofte sammen med Bismarck Brown.
Opløselighed Opløseligt
i vand, ethanol eller methanol
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7114-03-6
Molekylær formel C27H35Cl4N3Zn
Molekylvægt (g/mol) 608.78
MDL nummer MFCD00151094
InChI nøgle ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym C.I. 42590
PubChem CID 131675247
IUPAC navn zink;[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]phenyl]ethyl-dimethylazanium;bromid;trichlorid
SMIL CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green, zinc chloride
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 3914106
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol eller methanol
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 653.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green, zinc chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride