Få mere at vide
Methylgrøn, 5 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17522625 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17522625 5 g
1 options
Artikelnummer. 17522625 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04806404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 DKK
    430.97 DKK / 5g
    Spare 22.03 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
7114-03-6 DNA-farvning nyttig som sporingsfarve i syrebuffere. Også i stand til at spore naturligt DNA i nogle neutrale systemer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green
CAS 7114-03-6
Molekylær formel C27H35Cl4N3Zn
InChI nøgle ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMIL CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zink;[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]phenyl]ethyl-dimethylazanium;bromid;trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl green