Få mere at vide
Methylgrøn, 25g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11441622 25 g
1 options
Artikelnummer. 11441622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04806408
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
7114-03-6 DNA-farvning nyttig som sporingsfarve i syrebuffere. Også i stand til at spore naturligt DNA i nogle neutrale systemer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green
CAS 7114-03-6
Molekylær formel C27H35Cl4N3Zn
Farve Grøn
Mængde 25 g
InChI nøgle ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMIL CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC navn zink;[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]phenyl]ethyl-dimethylazanium;bromid;trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Procent renhed 88%
Grad Certificeret biologisk bejdse