Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylgrøn, 0,1% vægt/volumen aq. soln.
Artikelnummer. 15461827
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461827 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15461827 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042747.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14855-76-6 | C27H35BrClN3 | 516.952 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Green
CAS 14855-76-6
Koncentration 0.1% w/v aq. soln.
Molekylær formel C27H35BrClN3
MDL nummer MFCD00036449
Merck Index 14,6082
Synonym C.I. 42590; Ethyl Green
InChI nøgle IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-]
IUPAC navn [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]phenyl]ethyl-dimethylazanium;bromid;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 516.952
PubChem CID 84671
Formel vægt 516.95
Lugt Odorless
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske