missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Glyphosate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate-N-methyl |
| CAS | 24569-83-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H10 N O5 P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Glyphosate-N-methyl, N-Methyl-N-(phosphonomethyl)glycine, N-(Phosphonomethyl)-N-methylglycine, N-Methylglyphosate, Glycine','N-methyl-N-(phosphonomethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10NO5P/c1-5(2-4(6)7)3-11(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10) |
| SMIL | CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2-[methyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?