Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl glycolate |
| Smeltepunkt | 149,0 °C til 151,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1840g/mL |
| Kogepunkt | 52,0 °C (17,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 67 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2COOCH3 |
| Vis mere |