Få mere at vide
Methylglykolat, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Methylglycolat er et kemisk reagens, der anvendes til syntese af taxol og rapamycin. Det bruges til garvning af læder og tekstilfarvning. Det fungerer som et smagsstof, konserveringsmiddel i fødevareforarbejdning, i vandbehandlingsindustrier og som kemiske mellemprodukter. Ydermere bruges det i emulsionspolymerer, blæk og malingsadditiv for at forbedre flydeegenskaber og give glans. Det spiller en vigtig rolle ved fremstilling af triisopropylsilanyloxy-eddikesyre-methylester under anvendelse af imidazol som reagens.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl glycolate |
| Tæthed | 1.184 |
| Kogepunkt | 150 °C til 151 °C |
| Flammepunkt | 67 °C (152 °F) |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | HOCH2CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1699571 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vis mere |