Få mere at vide
Methyl glycolate, 98%
Artikelnummer. 11453478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453478 5 g 5g
11463478 25 g 25g
11473478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17870.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Methylglycolat er et kemisk reagens, der anvendes til syntese af taxol og rapamycin. Det bruges til garvning af læder og tekstilfarvning. Det fungerer som et smagsstof, konserveringsmiddel i fødevareforarbejdning, i vandbehandlingsindustrier og som kemiske mellemprodukter. Ydermere bruges det i emulsionspolymerer, blæk og malingsadditiv for at forbedre flydeegenskaber og give glans. Det spiller en vigtig rolle ved fremstilling af triisopropylsilanyloxy-eddikesyre-methylester under anvendelse af imidazol som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylglycolat er et kemisk reagens, der anvendes til syntese af taxol og rapamycin. Det bruges til garvning af læder og tekstilfarvning. Det fungerer som et smagsstof, konserveringsmiddel i fødevareforarbejdning, i vandbehandlingsindustrier og som kemiske mellemprodukter. Ydermere bruges det i emulsionspolymerer, blæk og malingsadditiv for at forbedre flydeegenskaber og give glans. Det spiller en vigtig rolle ved fremstilling af triisopropylsilanyloxy-eddikesyre-methylester under anvendelse af imidazol som reagens.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-35-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00004667
InChI nøgle GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC navn methyl-2-hydroxyacetat
SMIL COC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl glycolate
Tæthed 1.184
Kogepunkt 150°C to 151°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel HOCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.417
Mængde 5 g
Beilstein 1699571
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 98%