Få mere at vide
Methyl glycolate, 98%
Artikelnummer. 10771442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771442 25 g Glasflaske 25g
11965081 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414370250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-35-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
InChI nøgle GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC navn methyl-2-hydroxyacetat
SMIL COC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl glycolate
Smeltepunkt 149,0 °C til 151,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1840g/mL
Kogepunkt 52.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2COOCH3
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180
Mængde 25 g
Beilstein 03,236
Specifik vægtfylde 1.184
Formel vægt 90.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske