Få mere at vide
Methylgallat, TRC
Artikelnummer. 17951615
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17951615 5 g
1 options
Artikelnummer. 17951615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3115105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylgallate
CAS 99-24-1
Molekylær formel C8 H8 O5
Synonym Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, Gallic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid methyl ester, Gallincin, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Methyl gallate, NSC 363001
InChI formel InChI=1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC navn Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 184.15
Formel vægt 184.0372
Mængde 5 g