Få mere at vide
Methyl Fucopyranoside (Alpha,Beta mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Fucopyranoside (alpha,beta mixture) |
| CAS | 65310-00-1 |
| Molekylær formel | C7H14O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 6-Deoxy-galactopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3/t3-,4+,5+,6-,7?/m0/s1 |
| SMIL | COC1O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4R,5S,6S)-2-methoxy-6-methyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.12 |
| Formel vægt | 178.0841 |