Få mere at vide
Methylformiat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic acid-methyl ester |
| CAS | 107-31-3 |
| Molekylær formel | C2 H4 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3 |
| SMIL | COC=O |
| IUPAC navn | Methylformiat |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.05 |
| Formel vægt | 60.0211 |