missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Formate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15868450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15868450 2.5 L 2.5 L
15858450 100 mL -
15826270 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15868450 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008892500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 107-31-3

Tekniske data

Smeltepunkt -100.4°C
Tæthed 0.968 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 31.5°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003291
Mængde 2.5 L
Synonym Methyl formate, Formic acid methyl ester, Methyl formate
Molekylvægt (g/mol) 60.05
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.