missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Formate-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Formate-d |
| CAS | 23731-38-6 |
| Molekylær formel | C2 D H3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Formic-d acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Methyl deuterioformate, Methyl Formate-d1, Methyl Formate-D, Formic-d acid methyl ester, Formic acid methyl ester-d1 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D |
| SMIL | [2H]C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl deuterioformate |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.0581 |
| Formel vægt | 61.0274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?