Få mere at vide
Methyl formate, 98%, for spectroscopy
Artikelnummer. 10742453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742453 5 mL Glasflaske 5ml
10445851 500 mL Glasflaske 500ml
10414315 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414340050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-31-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00003291
InChI nøgle TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC navn methylformiat
SMIL COC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl formate
Navn note 98%
Surhed 0.0008 meq/g max.
Absorbans 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Smeltepunkt -100.0°C
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 31.0°C to 33.0°C
Flammepunkt −32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCO2CH3
Brydningsindeks 1.3420 to 1.3440
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 18
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Fieser 05,446
Merck Index 15, 6148
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viskositet 0.35 mPa.s (20°C)
Formel vægt 60.05
Procent renhed 98%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl formate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl formate