Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl formate |
| Navn note | 98% |
| Surhed | 0,0008 meq/g maks. |
| Absorbans | 0,009 maks. ved 320 nm, 0,032 maks. ved 300 nm, 0,051 maks. ved 270 nm, 1 maks. ved 260 nm |
| Smeltepunkt | -100,0 °C |
| Tæthed | 0.9680g/mL |
| Kogepunkt | 31,0 °C til 33,0 °C |
| Flammepunkt | −32 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Show More |