Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl formate |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.974g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 34°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | −19°C (−2.2°F) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | HCO2CH3 |
| Mængde | 4 x 1 L |
| FN nummer | UN1243 |
| Beilstein | 1734623 |
| Vis mere |