Få mere at vide
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Artikelnummer. 15667950 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15667950 1 L Glass bottle 1 L
15677950 2.5 L Glass bottle 2.5 L
15687950 4 x 1 L Glass bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15667950 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. M468371L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-31-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00003291
InChI nøgle TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC navn methyl formate
SMIL COC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl formate
Farve Colorless
Tæthed 0.974g/mL at 20°C
Kogepunkt 34°C (1013 hPa)
Flammepunkt −19°C (−2.2°F)
Emballage Glass bottle
Lineær formel HCO2CH3
Mængde 1 L
FN nummer UN1243
Beilstein 1734623
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed 0.97
Fysisk form Liquid