Få mere at vide
Methylformiat, 97%, ren
Product Code. 10447900 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10447900 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10437900 1 L Glasflaske 1 L
13408348 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10447900 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 126820025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-31-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00003291
InChI nøgle TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC navn methylformiat
SMIL COC=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl formate
Navn note 97%
Smeltepunkt -100,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 31,0 °C til 33,0 °C
Flammepunkt −32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCO2CH3
Brydningsindeks 1,3420 til 1,3440
Mængde 2.5 L
Beilstein 02,18
Fieser 05,446
Merck Index 15,6148
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 300 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i næsten alle konventionelle organiske opløsningsmidler, blandbare med alkohol, opløselige i ether
Viskositet 0,35 mPa (20 °C)
Formel vægt 60.05
Procent renhed 97%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl formate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Hazard Statement
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.