Få mere at vide
Methylformiat, 97 %, kan fortsætte op til ca. 3 % methanol
Artikelnummer. 11492538
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492538 2500 mL 2500ml
11482538 500 mL 500ml
11468800 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15850.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Methylformiat bruges som forløber for formamid, dimethylformamid og myresyre. Det bruges som blæsemiddel og bruges til hurtigtørrende finish på grund af dets høje damptryk. Det bruges som en komponent i azeotrop til at genvinde dyre opløsningsmidler. Yderligere bruges det som et drivmiddel og et mellemprodukt til optiske blegemidler og blåsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylformiat bruges som forløber for formamid, dimethylformamid og myresyre. Det bruges som blæsemiddel og bruges til hurtigtørrende finish på grund af dets høje damptryk. Det bruges som en komponent i azeotrop til at genvinde dyre opløsningsmidler. Yderligere bruges det som et drivmiddel og et mellemprodukt til optiske blegemidler og blåsyre.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-31-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00003291
InChI nøgle TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC navn methylformiat
SMIL COC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl formate
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 0.972
Kogepunkt 32 °C til 33 °C
Flammepunkt −26 °C (−14 °F)
Analyseprocentområde 97%
Assay Procent Noter kan forts. op til≈ 3% methanol
Lineær formel HCO2CH3
Brydningsindeks 1.344
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1243
Beilstein 1734623
Merck Index 14,6077
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 60.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske