Få mere at vide
Methyl Flurbiprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Flurbiprofen |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 258.1056 |