Få mere at vide
Methyl Flurbiprofen, TRC
Artikelnummer. 30467508
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467508 25 mg
30470013 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30467508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30535025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66202-86-6
Molekylær formel C16 H15 F O2
Molekylvægt (g/mol) 258.29
Synonym 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (±)-Flubiprofen methyl ester, Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen
IUPAC navn methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
SMIL COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Flurbiprofen
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Formel vægt 258.1056